Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Thermo-Seal
Aptas para almacenamiento a largo plazo y a baja temperatura, transporte y aplicaciones a alta temperatura como PCR
Marca: Thermo Scientific™ AB-0559
85.68 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se puede utilizar en termocicladores de baño de agua
- Lámina de papel de aluminio/polipropileno
- Proporciona un sellado muy fuerte que solo se puede abrir con el separador de hojas adhesivas metálicas
- Puede perforarse con una sola punta de pipeta o placa perforada
- Excelente resistencia química
- Intervalo de integridad de los cierres: De -80 °C a +120 °C
Especificaciones
Thermo-Seal; lámina de papel de aluminio, 85 x 135 mm | |
Aluminum | |
Para sellador de placas de laboratorio automatizado ALPS 25 | |
hojas |
Título del producto
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Thermo-Seal > Para sellador de placas de laboratorio automatizado ALPS 25; láminas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido