Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200106391 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo de puerta:
De vidrio
Sólido
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30286164
Marca: Thermo Scientific™ TSU405GV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4.5 cu.ft.
Capacidad (métrico) 127 L
Intervalo de temperatura 2°C to 8°C
Modelo de puerta De vidrio
No. of Doors 1
Estantes 2 Adjustable
Material de la cabina Painted Steel
Acabado exterior Painted Steel
Certificaciones/conformidad CE, REACH, RoHS
Modelo Undercounter
Ruedas giratorias Optional
Descongelación Automatic
Opciones de vigilancia Alarms, Remote Alarm Contacts
compresor Forced-air
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz