Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores para enzimas a - 20 °C de alto rendimiento con descongelación manual serie TSX
Los congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento de enzimas.
Marca: Thermo Scientific™ TSX3020EV
7768.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Los congeladores para enzimas a - 20 °C de alto rendimiento con descongelación manual Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten cumplir los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de enzimas que deban estar a - 20 °C. La tecnología V-drive de esta serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta de forma continua a los patrones del usuario y posibilita un ahorro de energía significativo sin poner en peligro la protección.
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerantes R290 naturales que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 20 °C
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registradores gráficos opcionales disponibles
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
*Datos archivados. Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific
Especificaciones
Congelador de gran rendimiento | |
827 l | |
Sólido | |
9 | |
Microprocesador | |
Manual | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
38,9 in | |
99,0 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
34,0 in | |
86,4 cm | |
inalámbrico/a/s | |
Smart-Vue Compatible | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
R290 | |
251 kg | |
220 kg |
29,2 pies cúb. | |
De - 25 °C a - 15 °C (- 20 °C) | |
1 | |
UL, cUL, CE | |
Serie TSX | |
38,9 x 34,0 x 78,5 in (99,0 x 86,4 x 199,4 cm) | |
38,9 x 34,0 x 78,5 pulg (99,0 x 86,4 x 199,4 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58,0 in | |
147,3 cm | |
30 pulg | |
76,2 cm | |
Opcional | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
552 lb | |
484 lb | |
9 |
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.