Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
BIOPHARMA
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX son una elección sostenible para la refrigeración clínica y de laboratorio
Marca:  Thermo Scientific™ TSX3005GV
5782.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16397181
  • 7859.10€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3 ° y 7°C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñado para el almacenamiento seguro de productos médicos y de laboratorio, entre otros, vacunas, productos farmacéuticos, medios y reactivos que tengan que estar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Temperatura de funcionamiento de 2 °C a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
  • Opcional con puertas de cristal o macizas
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los refrigeradores y congeladores de laboratorio de la serie TSX. 
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos del equipo de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
  • Visualización de la temperatura
  • Temperatura ambiente
  • Notificación de alarmas y alertas
DeviceLink HUB™ está disponible en las siguientes regiones:
  • Estados Unidos y Canadá
  • 28 miembros de la Unión Europea
  • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerador de alto rendimiento
827 L
R290
1
cUL, CE
Serie TSX
Alarma, Registrador
Compatible con Smart-Vue
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
28,5 in
72,3 cm
58,0 in
147,3 cm
30 in
76,2 cm
CEE 7/7
208-230 V, 50 Hz
458 lb
390 lb
29,2 pies cuad.
3 °-7 °C (5 °C)
Vidrio
4
Microprocesador
Automático
Opcional
37,3 x 34,0 x 78,5 in (94,7 x 86,4 x 199,4 cm)
37,3 in
94,7 cm
78,5 in
199,4 cm
34.0 in
86,4 cm
15 A
230 V
50 Hz
208 kg
177 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.