Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3 ° y 7°C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
- Diseñado para el almacenamiento seguro de productos médicos y de laboratorio, entre otros, vacunas, productos farmacéuticos, medios y reactivos que tengan que estar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Los refrigerantes naturales R290 y la espuma soplada con agua hacen que la serie TSX cumpla con la Política de Nuevas Alternativas Significativas (SNAP) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Rango de temperatura de funcionamiento de 2 ° a 8 °C, punto de ajuste de fábrica a 5 °C
- Opcional con puertas de cristal o macizas
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registradores gráficos opcionales disponibles
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refrigerador de alto rendimiento |
| Capacidad (imperial) | 51,1 pies cuad. |
| Capacidad (métrico) | 1447 L |
| Temperatura (valor de referencia) | 3 °-7 °C (5 °C) |
| Refrigerante | R290 |
| Modelo de puerta | Maciza doble |
| No. of Doors | 2 |
| Estantes | 8 |
| Certificaciones/conformidad | cUL, ENERGYSTAR |
| Pantalla | Microprocesador |
| Mostrar más |
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.