Learn More
Thermo Scientific™ pNFkB Tluc16-DD Vector for Luciferase Assays
Inserte secuencias promotoras para genes de interés en los vectores Thermo Scientific™ Tluc16 para medir la regulación génica utilizando el indicador de luciferasa intracelular TurboLuc™ 16 (Tluc16) en ensayos de luciferasa.
Marca:  Thermo Scientific™ 88246
Código de producto. 15372637
  • 153.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los vectores Thermo Scientific pMCS Tluc16 son vectores de múltiples sitios de clonación (MCS) diseñados para aceptar una secuencia promotora para el estudio de la regulación génica mediante el indicador de luciferasa intracelular TurboLuc™16 (Tluc16).
  • Gen de la luciferasa intracelular Tluc16, optimizado para alta expresión en sistemas de mamíferos
  • Los múltiples sitios de clonación proporcionan versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un vector a otro
  • Terminador de poliA sintético y sitio de pausa transcripcional (TPS) incluido en el flujo ascendente de MCS para minimizar la lectura transcripcional no específica
  • La tecnología de desestabilización dual (DD) reduce la acumulación de ARNm y proteína de luciferasa Tluc16 en las células, lo que mejora la capacidad de respuesta del ensayo
  • Promotor de núcleo mínimo optimizado (MINP) y región de 5' UTR para conseguir una expresión eficiente de la luciferasa Tluc16
  • Gen de resistencia a la higromicina para su uso como marcador de selección para generar líneas celulares estables de mamíferos
  • Los vectores pNF-κB y PCRE Tluc16-DD preparados están diseñados para controlar la activaciónde la proteína NFκB y la proteína de unión cAMP (CREB) en células de mamíferos
  • La variedad pEF1α preparada incluye una versión modificada del promotor elongado Factor 1α (EF1α) de la expresión constitutiva de la luciferasa Tluc16 en células de mamíferos
La Tluc16 es una nueva luciferasa intracelular de 16 kDa, derivada de la luciferasa de la familia de copépodos marinos Metridia. La luciferasa natural ha sido modificada para reducir su tamaño, aumentar su brillo y permitir su expresión intracelular. Un terminador de poliA sintético y un sitio de pausa transcripcional (TPS) se incluyen en el flujo ascendente de MCS para minimizar la lectura transcripcional no específica La actividad de la luciferasa Tluc16 se puede medir con el kit de ensayo de brillo TurboLuc™ en un paso Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vector de información transcripcional
Transfección
Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C).
minP-NFκβ
Enzimas de restricción ⁄ MCS
10 μg
Ensayos con indicador