Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores TX-400
Código de producto. 11701278 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para usar con rotor basculante TX-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11701278
Marca: Thermo Scientific™ 75003825
Para usar con rotor basculante TX-400
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 x 250 ml (4 x 400 ml con frascos para productos biológicos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo 62 x 125 mm (80 x 125 mm con frascos para productos biológicos de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Capacidad 4,5/6 ml
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Longitud máx. del tubo 110 mm
Para utilizar con (equipo) Para usar con rotor basculante TX-400
Tamaño del tubo 4,5/6 ml