Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondos TX-750
Código de producto. 11791268 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
Tubos cónicos o con faldón de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
11791268 Tubos cónicos o con faldón de 50 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 11791268
Marca: Thermo Scientific™ 75003824
Para mejorar la funcionalidad del rotor TX-750
Para mejorar la funcionalidad del rotor TX-750, los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Cónico, con faldón
Capacidad Tubos cónicos o con faldón de 50 mL
Diámetro máx. del tubo 30 mm
Longitud máx. del tubo 120 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor TX-750
Recipientes por adaptador 20 x 50 mL