Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla ultradesechables para micrótomos
Las hojas de cuchilla para micrótomos Epredia™ Ultra ofrecen alta uniformidad, durabilidad impresionante, fiabilidad y rendimiento preciso.
Marca: Epredia™ 3053835
142.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las hojas de cuchilla universales de perfil alto y bajo se pueden utilizar con cualquier micrótomo o criostato del mercado.
- Perfil de angular exclusivo que facilita un corte más rápido
- Mayor duración: Cuenta con un filo que duplica la resistencia del de las hojas de cuchilla tradicionales
- Consistencia de confianza: El nuevo proceso patentado garantiza un revestimiento duradero y uniforme.
Especificaciones
Bajo | |
Micrótomos, criostatos | |
Sí | |
34° |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron