Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de ultracongeladores Thermo Scientific™ con mapeo de temperatura
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los modelos de ultracongeladores Thermo Scientific: Thermo Scientific serie TSX (post 2018), serie Forma 89000, HeraFreeze HLE, Revco RLE, Thermo Scientific TLE
Marca:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003810
3443.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16444984
  • 4165.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo. - Pruebas principales: Apertura de puerta, fallo de alimentación, alarmas de temperatura
Mapeo de temperatura
  • Resultados y pruebas de mapeo de temperatura: Probar las capacidades importantes del equipo para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
Mapeo de temperatura de varios puntos para períodos de 24 horas con intervalos de datos de 1 minuto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Los ultracongeladores Thermo Scientific incluyen los modelos de ultracongelador: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia. Mapeo de temperatura: 24 horas de mapeo de varios puntos.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ
Certificados
Ver productos accesorios