Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de purificación de agua Thermo Scientific™ para Thermo Scientific™ Barnstead LabTower II
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los sistemas de purificación de agua Thermo Scientific. Servicio de validación para Thermo Scientific Barnstead LabTower II
Marca:  Unity Lab Services™ IOQPCKE50134156
2629.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16202692
  • 3148.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas principales: Ajuste de flujo, presión de agua, resistividad, fallo de alimentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de purificación de agua Thermo Scientific con Thermo Scientific Barnstead LabTower II
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones de diseño, el ajuste de flujo, la presión de agua, resistividad y la prueba de fallos de alimentación.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ
Certificados
Ver productos accesorios