Learn More
Thermo Scientific™ Workstation/Stacking System for Tubes/Plates
Práctica plataforma para manipulación de tubos y dispensación de reactivos.
Marca: Thermo Scientific™ AB0538
68.08 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Características destacadas
- Práctica plataforma para manipulación de tubos y dispensación de reactivos
- Admite:
- 96 tubos de 0,2 ml con fondo en V
- 96 tiras de tubos Omnistrip de 0,3 ml con fondo en U
- Placas de tubos de termociclador
- Placa Thermo-Fast de 96 pocillos sin faldón
- Placa Thermo-Fast de 96 pocillos con semifaldón
- 48 tubos de 0,5 ml de termociclador - Se pueden apilar varias estaciones de trabajo de forma segura
- Puede almacenarse a -190 °C
Peligroso: No
Condición de almacenamiento: Ambiente
Especificaciones
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
10 units |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30