Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Marca: Thermo Scientific™ TY509X1
1241.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21893" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Esta serie, creada para el almacenamiento y la dispensación de pequeñas cantidades de nitrógeno líquido, incluye seis modelos con capacidad de 5 a 32 litros. También se ofrece una gama completa de accesorios de manipulación y dispensación, así como carros de transporte.
- Diseñado para el aporte de nitrógeno líquido a otros recipientes criogénicos.
- Vasos Dewar de aluminio ligero que garantizan una baja velocidad de evaporación.
- Opciones de dispositivo de retirada, cacillo de 12 mL y carro accesorio con ruedas
- Los vasos Dewar compactos Thermo 5 y 10 incluyen una cómoda asa de tipo cubo para el vertido y el empleo en aplicaciones en que solo se precisan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido.
- Los modelos Thermo 10, 20 y 30 pueden equiparse con dispositivos de retirada autopresurizados que permiten la dispensación sencilla de LN2 sin necesidad de vertido
Nota:
La velocidad de evaporación estática se basa en el rendimiento de contenedores nuevos, sin tapas abiertas ni cargas de producto. El rendimiento real puede variar en cada aplicación individual.
Especificaciones
Recipiente de transferencia de LN2 | |
18.2 in. | |
8,8 in. | |
22,4 cm | |
12 lb. | |
8 lb. |
5 L | |
46,2 cm | |
2,2 in. | |
5,6 cm | |
5,4 kg | |
3,6 kg |