Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill I
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU. Las innovadoras características del diseño de ThermoChill I maximizan la fiabilidad del producto.
3464.00€ - 3920.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. |
---|---|
Intervalo de temperatura | -10°C a +30°C |
Refrigerante | R134A |
Temperatura (valor de referencia) | -10°C a +30°C |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad de refrigeración | Temperatura (valor de referencia) | Comunicaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad de refrigeración | Temperatura (valor de referencia) | Comunicaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15391647
|
Thermo Scientific™
196221010000 |
ThermoChill I LR, 230 V/50 Hz, PD-1 | Hasta 600 vatios | De -10 °C a +30 °C | Ninguno |
3609.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15301657
|
Thermo Scientific™
196221120000 |
ThermoChill I LR, 230 V, 50 Hz, PD-1 RS232 | Hasta 600 vatios | -10°C a +30°C | Ninguno |
3920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15985171
|
Thermo Scientific™
196224010000 |
ThermoChill I LR, 230 V/50 Hz, MDCI | Hasta 600 vatios | De -10 °C a +30 °C | Ninguno |
3464.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15532541
|
Thermo Scientific™
196224120000 |
ThermoChill I LR, 230V/50Hz, MDCI RS232 | Hasta 600 vatios | De -10 °C a +30 °C | Ninguno |
3770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU gracias a los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill I.La serie de enfriadores ThermoChill es una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación cuya capacidad de enfriamiento oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.
- Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
- Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
- Controlador digital intuitivo
- Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja.
- Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante.
- Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
- Dimensiones: 60,5 × 35,6 × 58,4 cm (23,8 × 14,0 × 23,0 pulg)
- Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
Marca CE y UL. | |
-10°C a +30°C | |
R134A | |
-10°C a +30°C |