Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termopar de cable aislado Digi-Sense™
Código de producto. p-8001342 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
304,8 cm (120 pulgadas) (sonda)
304,8 cm (60 pulgadas) (sonda)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 11841280
Marca: Cole-Parmer™ 0851282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas sondas para una variedad de aplicaciones de alta temperatura. Las sondas de termopar de cable aislado Digi-Sense™ Cole-Parmer™ incluyen un cable aislado recto sin mango y cuentan con conectores minicodificados por colores ANSI: Tipo J - negro, tipo K - amarillo y tipo T - azul.
  • El cable flexible aislado de Kapton es ideal para comprobar la temperatura de los alimentos
  • Cable flexible aislado de fibra de vidrio utilizado para mediciones de alta temperatura
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido
  • Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para su uso con soluciones acuosas
  • No someta las sondas de unión expuesta de tipo J a la humedad, ya que se oxidarán
Especificaciones
Temperatura (métrico) De -150 °C a +482 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las mediciones de alta temperatura
Longitud (imperial) 304,8 cm (120 pulgadas) (sonda)