Learn More
Thermo Scientific™ Chiller ThermoFlex
Reduce al mínimo los requisitos de espacio, incluso en comparación con los chillers de superficie más pequeña.
Marca: Thermo Scientific™ 1214C10500200400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Válvula de escape de presión interna
- Alarmas personalizadas de temperatura y presión
- Interfaz de usuario intuitiva que facilita el manejo
- Embudo integrado para facilitar el llenado
- El filtro de fluido de flujo completo garantiza un fluido limpio para proteger su aplicación y maximiza la vida útil del sistema recirculante
- La rejilla del condensador y el filtro de aire fácilmente extraíbles simplifican y aceleran la limpieza para optimizar el rendimiento del refrigerador y maximizar la vida útil del componente
- Filtros de agua y aire que pueden cambiarse mientras la unidad está en funcionamiento
- Innovador embalaje patentado que agiliza la instalación
- Guía de inicio rápido para una puesta en servicio perfecta en cuestión de minutos
- El diseño avanzado permite bloquear dos laterales de la unidad, de forma que se puede instalar en una esquina mientras mantiene la capacidad de refrigeración a pleno rendimiento.
Spécification
2,2 kW (punto de ajuste de 20 °C y temperatura ambiente de 25 °C) | |
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración por agua corriente | |
230 V, 50 Hz |
De 5 °C a 40 °C | |
Precisión de ± 0,1 °C. |