Especificaciones
| Tipo | Termohigrómetro |
| Exactitud | ±2,5 % |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +50 °C |
| Material | Latón |
| Montaje | Latón |
| Diámetro exterior (métrico) | 150 mm |
| Peso (métrico) | 320 g |
| Incluye | Esfera blanca y caja de latón |