Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Atmosphere Controlled Ashing Furnaces
Código de producto. 10386482
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 l
Control de temperatura:
Digital programable con 4 programas, 16 segmentos cada uno (D1)
Tensión:
240 V
Certificaciones/conformidad:
Cuenta con la certificación CSA, marcado CE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10386482
Marca: Thermo Scientific™ F6030CM3360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Achieve consistent temperature control with this furnace, which reaches 975°C with the standard manifold and 1093°C with the optional inconel manifold.
Achieve consistent temperature control with the Thermo Scientific™ Thermolyne™ Atmosphere Controlled Ashing Furnace, which reaches 975°C with the standard stainless-steel manifold and 1093°C with the optional inconel manifold.
  • Caudalímetro/válvula de gas ajustable (0-80 l/min) en la parte delantera para facilitar el acceso al ajustar la velocidad del flujo de aire
  • El colector de acero inoxidable en la cámara trasera precalienta los gases de entrada, proporciona un gradiente de temperatura máximo de solo ±3 °C a 750 °C
  • La parte trasera de la cámara tiene un puerto de 0,95 cm (0,38 pulg.) de diámetro para controlar las temperaturas de la cámara con dispositivos de medición independientes
  • Con espiga para manguera de 0,64 cm (0,25 pulg.) D.I. o 0,96 cm (0,375 pulg.) de D.E. (en la parte trasera de la cámara) para la tubería de gas inerte
Tipo F6000
  • Con dos bandejas de acero inoxidable de doble uso y asa para alojar crisoles de porcelana de 24 (30 ml) o crisoles de cuarzo de 38 (10 ml)
Tipo F6000-60
  • Cumple las especificaciones de ASTM™ D3174: 3 a 4 intercambios de aire por minuto
  • Velocidad de calentamiento de 8 °C/min hasta 500 °C, 6 °C/min de 500 °C a 750 °C
  • Mantiene una temperatura de 750 °C durante dos horas y luego se apaga
Requiere:
La conexión eléctrica requiere cableado fijo (cable de alimentación no incluido).
Compatible con:
  • Estante de acero inoxidable (SH408X1)
  • Kit de tubos de escape flexibles de acero inoxidable con herramientas de montaje (AY408X1A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidad Cuenta con la certificación CSA, marcado CE
Descripción F6030CM-33-60
Capacidad (métrico) 14 l
Temperatura (métrico) 975 °C
Tipo Multisegmento, Multiprograma
Consumo de energía 4400 W
Control de temperatura Digital programable con 4 programas, 16 segmentos cada uno (D1)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 20 x 19,1 x 21 pulg (51 x 49 x 53 cm)
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 51 cm
Anchura (imperial) 19,1 in
Anchura (métrico) 49 cm
Anchura (métrico) interior 33 cm
Altura (imperial) 21 pulg
Altura (imperial) interior 6,8 in
Altura (métrico) 53 cm
Fondo interior (imperial) 10 pulg
Fondo interior (métrico) 25 cm
Tensión 240 V
Amperaje 18,3 A