Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de mufla de sobremesa Thermolyne™
Código de producto. 10447643
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
Tensión:
208 V
Tipo de controlador:
Control de ocho pasos/un programa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10447643
Marca: Thermo Scientific™ F4792080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cable de alimentación (60 los modelos incluyen cable de 20-amp; -33 unidades disponibles con enchufe para China)
Hornos de sobremesa compactos y ligeros
Hornos de sobremesa compactos y ligeros
  • Para mayor protección, el interruptor de seguridad de la puerta detiene el suministro eléctrico en los elementos de calentamiento cuando se abre la puerta
  • La protección contra rotura de termopar interrumpe la alimentación a los elementos calentadores, con lo que se evitan unos niveles excesivos que resulten en un fallo del termopar.
  • Los dos elementos de calentamiento de la bobina abierta en los laterales de la cámara garantizan un calentamiento rápido con el gradiente mínimo de temperatura
  • Un aislamiento de cerámica con eficiencia térmica rodea la cámara para la máxima eficiencia energética
  • Puerto con diámetro de  0,95cm (0,38 pulg.) para supervisar las temperaturas de la cámara con un dispositivo de medición independiente en la parte trasera de la cámara
Modelos F47900
  • Área de calentamiento de 2 l ( pies cúbicos)
  • Modelos F48000
    • Área de calentamiento de 5,9L ( 0,20 pies cúbicos)
    • Incluye un estante de cerámica (SH480X1) que duplica la capacidad de carga de la estufa
    Controlador A1
    • Controlador digital con un único ajuste
    • Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
    Controlador B1
    • Control digital de consigna única con rampa única para consigna y permanencia
    • Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
    • Los hornos con este control también utilizan un relé mecánico de protección contra exceso de temperatura
    Controlador C1
    • Control digital programable con un programa almacenado de ocho segmentos
    • Los hornos con este control también utilizan un relé mecánico de protección contra exceso de temperatura
    Controlador D1
    • Control digital programable con cuatro programas almacenados, 16 segmentos por programa
    • Con interfaz de comunicaciones RS-232
    • Los hornos con este control también utilizan un relé mecánico de protección contra exceso de temperatura
    Certifications
    Con aprobación de CSA, marcado CE como se indica
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de controlador Control de ocho pasos/un programa
    Capacidad (métrico) 2 l
    Temperatura (métrico) De 100 °C a 1200 °C
    Tensión 208 V
    Vataje 1560 W
    Amperaje 7,5 A
    Frecuencia 50/60 Hz