Learn More
Thermo Scientific™ Horno de mufla de mesa más grande de Thermolyne™ multiprogramable, 240 V, 22.9 A
Descripción
Triple your usable working area with two supplied accessory refractory shelves using Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffle Furnace. Designed for safe operation, these furnaces are available in three temperature control models. They are ideal for annealing glass, determinations of volatiles, catalyst research and ashing organic and inorganic samples.
- El controlador de temperatura avanzado LED digital/pantalla digital está controlado por un microprocesador
- La pantalla LED muestra simultáneamente las temperaturas de punto de ajuste y a tiempo real del horno en °C or °F
- Protección contra sobretemperatura seleccionable por el usuario
- Protección del termopar abierto
- Potencia de salida ajustable del 1 al 100 %
Características de seguridad y diseño
- Los elementos calentadores se encuentran ubicados en la parte superior, inferior y en los laterales de la cámara para mejorar la uniformidad de la temperatura
- El puerto de ventilación integrado elimina contaminantes no deseables y la humedad para ampliar la vida útil del elemento y de la unidad
- La parte trasera de la cámara incorpora un puerto de 0,95 cm de diámetro para la supervisión de las temperaturas de la cámara con dispositivos de medición independientes
- Los componentes electrónicos críticos y los elementos calefactores se encuentran protegidos por un interruptor de circuito de 35 A
- El interruptor de seguridad de la puerta detiene el suministro eléctrico en los elementos calentadores cuando se abre la puerta
Selección de controladores de temperatura
- Los hornos con control B1, C1 o D1 también utilizan un relé mecánico de protección contra sobrecalentamiento.
B1: Control digital único de punto de ajuste con una única rampa hasta el punto de ajuste y mantenimiento; una única pantalla muestra la temperatura real o el punto de ajuste
C1: Control digital programable con un programa incluido de 8 segmentos
D1: Control digital programable con 4 programas almacenados, 16 segmentos por programa e interfaz de comunicaciones RS-232
Incluye:
Dos estantes refractarios
Requiere:
La conexión eléctrica requiere un cableado fijo (sin cable de alimentación).
Recomendada para:
Vidrio recocido, determinaciones de sustancias volátiles, estudio de catalizadores y calcinación de muestras orgánicas e inorgánicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1,6 pies cúb. |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación de CSA, marcado CE |
| Descripción | F30420C-33 |
| Capacidad (métrico) | 45 l |
| Temperatura (métrico) | De 100 °C a 1093 °C |
| Tipo | Único punto de ajuste |
| Consumo de energía | 550 W |
| Control de temperatura | Controlador digital de consigna única con rampa y permanencia (B1) |
| Estabilidad de la temperatura | ±1,2 a 1000 °C |
| Uniformidad de temperatura | ±3,45 °C |
| Mostrar más |