Learn More
Eppendorf™ Accesorio ThermoMixer™ C, termobloque Smartblock™
Código de producto. p-4656473 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
8 x 5.0mL
24 x 0.5mL
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50mL
8 x 15mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
13518470 24 x 1,5 ml cada uno
13528470 24 x 2 ml 1 PCS
13588460 24 x 0.5mL cada uno
13548470 8 x 15mL 1 PCS
13558470 4 x 50mL 1 PCS
13538470 8 x 5.0mL cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13518470
Brand: Eppendorf™ 5360000038
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mantenga temperaturas uniformes y precisas con estos termobloques. Los termobloques Smartblock™ Eppendorf™ son compatibles con Eppendorf ThermoMixer™ C y admiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Intercambiable en cuestión de segundos
  • Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
Compatible con tubos Eppendorf de 1,5 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Eppendorf ThermoMixer C
Admite 24 x 1,5 ml
Tipo Bloque
Capacidad del frasco de lavado/desechos 24 recipientes de reacción de 1,5 ml