Learn More
Eppendorf ThermoMixer™ C
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo:
Baño seco/bloque
Descripción
Se puede evitar de manera fiable de la formación de condensación en recipientes pequeños con la tapa térmica Eppendorf ThermoTop (opcional). Todos los recipientes y formatos de placa comunes de 5 μ l a 50 ml de diferentes Eppendorf SmartBlocks para aplicaciones estándar.
- La excelente tecnología de control 2DMix-Control permite una excelente mezcla de muestras.
- Tecnología antiderrames que evita el humedecimiento de la tapa y la contaminación cruzada.
- Frecuencia de mezcla mejorada, de hasta 3.000 rpm, para una mezcla de muestras eficaz
- Excelente gestión de la temperatura para obtener una máxima exactitud de la temperatura, lo que permite la manipulación segura.
- Compatible con Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) para la manipulación de muestras sin condensación (para Eppendorf SmartBlocks de hasta 2 ml)
- Teclas de programa predefinidas y guías de menú claramente ordenadas que permiten un uso sencillo e intuitivo.
- Teclas de programa programables libremente para la optimización individual.
- Eppendorf PhysioCare Concept ofrece un diseño y un uso ergonómicos.
Especificaciones
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) | Mín.: 15 °C por debajo de la Ta, máx.: 100 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
Pantalla | Ajustes de temperatura: 1°C/100°C |
Velocidad | De 300 a 3000 r. p. m. |
Temporizador | 15 sg a 99:30 h, continuo |
Longitud (métrico) | 30,4 cm |
Anchura (métrico) | 20,6 cm |
Altura (métrico) | 13,1 cm |
Fondo (métrico) | 30,4 cm |
Tensión | 220/240 V |
Mostrar más |
Título del producto
Eppendorf ThermoMixer™ C >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido