Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Taq para kits de PCR y mezclas maestras ThermoPrme™
Descripción
Las Thermo Scientific™ ThermoPrime están optimizadas para aplicaciones de PCR que requieren un mayor rendimiento y sensibilidad, para producir grandes cantidades de productos de PCR.
• Eficaz para la amplificación de fragmentos hasta 12,5 kb
• ADN polimerasa recombinante termoestable 94 kDa
• Thermoprime Plus
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Enzyme Kit. Store at -20°C for long-term storage. Stable at 4°C for up to four weeks. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Descripción | ThermoPrime DNA Polymerase Enzyme Kit |
| Cantidad | 400 x 25µL Rxns |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, RT-PCR, DNA Sequencing, Genotyping, Pathogen Detection |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).