Learn More
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer Specimen Tube Mailers
Shock-absorbing polystyrene foam mailers accept sample tubes with rubber or screw caps
184.00€
Especificaciones
Aplicaciones | Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples |
---|---|
Material | Polystyrene Foam |
Código de producto | Marca | Capacidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17808703
|
Sonoco™
409 |
7, 10, 15 or 25 mL | 5 Tubes |
184.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Two-piece assembly with snap-lock fasteners holds contents in place
- Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples.
†Includes slotted area for up to four slides.
Especificaciones
Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples | |
Polystyrene Foam |