Learn More
Sonoco™ Paquetes de geles ThermoSafe PolarPack™
Los refrigerantes PolarPack ofrecen soluciones térmicas para el envío de paquetes con valores críticos de temperatura durante el tránsito. Disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, nuestros refrigerantes se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes sensibles a los cambios de temperatura.
18.00€ - 846.00€
Código de producto | Marca | Material | Dimensions (LxWxH) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Dimensions (LxWxH) | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13089332
|
Sonoco™
PP12 |
Polietileno | 6 x 5,5 x 1 pulg | 12 oz |
50.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13099332
|
Sonoco™
PP16 |
Película de polietileno | 20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg) | 16 oz |
51.60€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17663585
|
Sonoco™
PP20IN24BL |
Polietileno | 8 x 5,5 x 1,25 pulg | 20 oz |
85.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16383356
|
Sonoco™
PP20IN24BL |
Polietileno | 8 x 5,5 x 1,25 pulg | 20 oz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12201382
|
Sonoco™
THV245025F |
Polietileno | 6 x 5,5 x 1 pulg | 12 oz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13029342
|
Sonoco™
PP48 |
Película de polietileno | 20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg) | 48 oz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12201362
|
Sonoco™
THV245015Y |
Película de polietileno | 5.5 x 3.5 x 0.75 in. | 6 oz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes.
- Una alternativa económica al hielo húmedo
- Recubiertos de una duradera película de polietileno de 4,1 mil
- Ofrecen una refrigeración mecánica fiable para el transporte seguro de alimentos, productos farmacéuticos y otros productos médicos'
Especificaciones
0 °C |