Learn More
Sonoco™ Paquetes refrigerantes Utek™
Código de producto. 17868703
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
16 x 14,7 in (40,6 x 37,3 cm)
Tipo:
Alfombrilla cuadrada U-tek
Cantidad:
28 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 28
Código de producto. 17868703
Marca: Sonoco™ 405SQ
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cushions fragile shipments, and won’t dilute ice baths or damage samples. Remains frozen longer than regular ice, without the melting mess.
  • Los paquetes individuales son ideales para su uso como sustituto de cubitos de hielo
  • La alfombrilla es muy adecuada para aplicaciones envolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 28 láminas
Tipo Alfombrilla cuadrada U-tek
Dimensiones (L x An) 16 x 14,7 in (40,6 x 37,3 cm)
Material Phase Change Material
Punto de congelación -1° C
Para utilizar con (aplicación) Ideal for products requiring frozen temperatures or extreme cold that may not tolerate dry ice or Carbon dioxide