Learn More
Cole-Parmer™ Bandeja resistente a productos químicos de resina de poliéster Thermoset™
Chemical Resistant Pan is resistant to mild acids, alkaline solutions and many reagents.
Marca: Cole-Parmer™ 06715-88
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Withstand temperatures from -40°F to +250°F (-40°C to +121°C).
- Contain spills with straight edge pans.
- Constructed of Thermoset polyester resin, these white trays are ideal for carrying, storing, and cleaning of lab product.
- Trays withstands temperatures from 40°C to 121° (-40°F to +250°F).
- Pans with straight edges are ideal for spill containment.
Especificaciones
49,53 × 49,53 × 3,17 cm (19,5 × 19,5 × 1,25 pulgadas) | |
3,2 cm | |
Plástico | |
49,5 cm | |
19,5 in | |
1,25 in | |
19,5 in |
Blanco | |
49,5 cm | |
Bandeja | |
Ideal para transportar, almacenar y limpiar productos de laboratorio | |
1 unidad | |
Cuadrada |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cole-Parmer™ Bandeja resistente a productos químicos de resina de poliéster Thermoset™ > Blanco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido