Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador con refrigeración para microtubos y microplacas
Termoagitador de calefacción y refrigeración con temperatura y velocidad variables de PCMT con una selección de bloques para microtubos y microplacas: un termoagitador de microtubos y microplacas, una estufa microbiológica de sobremesa compacta, un agitador de microplacas y microtubos
Marca: Grant Instruments™ PCMT
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
Elija entre 5 bloques intercambiables: HC18 20 (20 microtubos de 0,5 ml y 12 de 1,5 ml); HC32 (20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml); HC24N (24 microtubos de 1,5 ml); HC24 (24 microtubos de 2 ml); HC96 (microplaca de 96 pocillos para PCR, 0,2 ml) (se requiere bloque y se debe especificar al solicitarlo)- Tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos
- Intervalo de ajuste de temperatura de + 4 °C a + 100 °C
- Intervalo de control de temperatura de 15 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta + 100 °C
- Velocidad de agitación: De 250 a 1400 r. p. m.
- Uniformidad de la temperatura: ±0,1°C
- Mezclado uniforme en todo el bloque del termoagitador
- La pantalla LCD transparente de 16 x 2 caracteres indica el tiempo de funcionamiento establecido y real, la velocidad de mezcla y la temperatura
- Temporizador digital con alarma sonora de 1 minuto a 96 horas
- Funciones de calefacción y mezcla simultáneas o independientes
- Garantía de dos años
Especificaciones
De 250 a 140 rpm | |
Microplaca | |
A 4 °C: ± 0,5 °C; a 37 °C: ± 0,1 °C; a 100 °C: ± 0,3 °C | |
130 mm | |
4 kg | |
1 |
De 15 ° bajo ambiente a 100 °C | |
De 4 °C a 100 °C | |
230 mm | |
205 mm | |
LCD de 2 líneas × 16 caracteres |