Learn More
Tiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thiazole |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.1980g/mL |
Punto de ebullición | 117.0°C to 118.0°C |
Temperatura de inflamación | 26°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.5365 to 1.5395 |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Thiazole
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.