Learn More
STEMCELL Technologies Thiazovivin
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
- Thiazovivin is a selective inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK), a serine/threonine kinase that plays a role in cell polarity, contraction, and actin cytoskeleton reorganization (Xu et al.) Thiazovivin is effective at 5-fold-lower concentrations than another common ROCK inhibitor Y-27632 (Catalog #72302; Xu et al.)
- Promotes survival of human embryonic stem (ES) cells during dissociation by stabilizing E-cadherin and improves cell attachment (Xu et al.)
- Promotes survival of single human induced pluripotent stem (iPS) cells during transfection for TALEN-mediated genome editing (Sun and Zhao)
- Increases the efficiency of reprogramming human somatic cells to iPS cells, in combination with PD0325091 and SB431542 (Lin et al.)
- Increases the efficiency of reprogramming human cord blood mononuclear cells to iPS cells (Hu et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1226056-71-8 |
| Sinónimo | Tzv |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C15H13N5OS |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.