Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento de pared fina
Click to view available options
Longitud (métrico):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensidad de campo:
600 MHz
Gran capacidad de procesamiento
Cantidad:
100/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
- Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
- Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
- Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
- Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
- WG-1000-4-SJ y WG-1000-7-SJ se suministran con tapones Bruker SampleJet auténticos, todos los demás incluyen un tapón para RMN desechable
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 60 µm |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438 |
| Tipo de producto | Tubo de RMN |
| Tipo de tapón | Tapón SampleJet de Bruker |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Intensidad de campo | 600 MHz |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |