Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento de pared fina
Posee un promedio de caída de 60 micrómetros para garantizar la claridad del espectro para muestras de moléculas pequeñas (peso molecular <250) hasta 600 MHz. Los tubos de RMN de alto rendimiento y pared gruesa Wilmad se han diseñado para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio.
79.56€ - 330.00€
Especificaciones
Camber (Metric) | 60 µm |
---|---|
Material | Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438 |
Tipo de producto | Tubo de RMN |
Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15398628
|
Wilmad-LabGlass™
66000-0061 |
WG-1000-4-SJ | Valor nominal de MHz: 600 | 5 mm | 103,5 mm |
232.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15309038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5700 |
WG-1000-7 | Valor nominal de MHz: Gran capacidad de procesamiento | 4,94665 ± 0,01905 mm | 178 mm |
196.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15348698
|
Wilmad-LabGlass™
66000-0165 |
WG-1000-7-SJ | Valor nominal de MHz: 600 | 5 mm | 178 mm |
330.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15329038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5800 |
WG-1000-8 | Valor nominal de MHz: Gran capacidad de procesamiento | 4,94665 ± 0,01905 mm | 203 mm |
201.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15319038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5750 |
WG-1000-7-50 | Valor nominal de MHz: Gran capacidad de procesamiento | 4,94665 ± 0,01905 mm | 178 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15339038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5850 |
WG-1000-8-50 | Valor nominal de MHz: Gran capacidad de procesamiento | 4,94665 ± 0,01905 mm | 203 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
- Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
- Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
- Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
- Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
- Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
- WG-1000-4-SJ y WG-1000-7-SJ se suministran con tapones Bruker SampleJet auténticos, todos los demás incluyen un tapón para RMN desechable
Specifications
60 µm | |
Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438 | |
Tubo de RMN | |
0,43 mm |