Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 Well Cell Culture Inserts
Suitable for transport, secretion, diffusion study. Improved cell adhesion through physical surface treatment.
687.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. Contenido no citotóxico |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
Capacidad (métrico) | 1,2 mL (Pozo) |
Color | Transparente |
Área de cultivo | 33,6 mm2 |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10482885
|
Greiner Bio-One
662641 |
Cultivo de tejidos | 0,4 μm |
687.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10464995
|
Greiner Bio-One
662638 |
Cultivo de tejidos | 8,0 μm |
687.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hanging geometry
- Sealed capillary pore membrane
- Physical surface treatment
- Sterile
Especificaciones
Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. Contenido no citotóxico | |
1,2 mL (Pozo) | |
33,6 mm2 | |
Estéril | |
Inserto de cultivo celular | |
24 | |
1 | |
-20°C a +60°C |
No autoclavable | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Cultivo de tejidos | |
ThinCert: 0,1 a 0,35 mL; pocillo: 0,4 a 1,2 mL | |
Sí | |
Sí | |
19 mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años