Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
Marca: Epredia™ B851736GN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Impresión
- El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
- El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
- Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
- Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
- Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
- La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Ranuras | |
750/Paq. | |
Sí | |
Para su uso con impresoras PrintMate™ |
Sí | |
Tapa acoplada, bisagra delantera | |
Verde | |
Casete ranurado |