Learn More
Tioacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11429753
Tioacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429753
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11429753
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12926.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tioacetamida se utiliza en el análisis inorgánico cualitativo como fuente in situ de iones de sulfuro. Se utiliza en química analítica como fuente de sulfuro de hidrógeno. Es un aditivo en la reducción enantioselectiva de beta-cetoésteres con levadura de panadero inmovilizada. También se utiliza como agente vulcanizante de polímero y agente de entrecruzado.
Solubilidad
Soluble en etanol, benceno y éter de petróleo. Ligeramente soluble en agua y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-55-5
Fórmula molecular C2H5NS
Peso molecular (g/mol) 75.13
Número MDL MFCD00008070
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Nombre IUPAC etanotioamida
SMILES CC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
Punto de fusión 110°C to 114°C
Densidad 1.37
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 25 g
Beilstein 506006
Índice Merck 14,9319
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether; Slightly soluble in water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2024 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Número de lote10249316 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Número de lote10245274 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Número de lote10244356 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/11/2022 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
Número de lote10224292 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/06/2022 Catalog NumberA12926.14,A12926.36,A12926.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thioacetamide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tioacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >