Learn More
Solución de tioacetamida, grado EP, Reagecon™ Código de producto.: 11424749
Solución de tioacetamida, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11424749 Tienda Reagecon Productos
1 l, A prueba de manipulación
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
A prueba de manipulación
Código de producto. 11424749
Marca: Reagecon 1089602
Se fabrica de acuerdo con la Farmacopea Europea Capítulo 4 (4.1.1) y se elabora en una instalación ISO 9001. Solución de tioacetamida, grado EP, Reagecon™ es un reactivo listo para usar con 40 g/l de C2H5NS en agua utilizada para suministrar iones de sulfuro en valoraciones manuales y automatizadas.
La tioacetamida es un compuesto organoazufrado que sirve de fuente de iones sulfurosos en la síntesis de compuestos orgánicos e inorgánicos. Cuando se utiliza una solución de tioacetamida para tratar una solución acuosa de muchos cationes metálicos, se obtiene el sulfuro metálico correspondiente. Esta solución se prepara añadiendo 40 g por 1 l de agua.
  • Fabricada en una instalación conforme a la norma ISO 9001 según la UE. farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad.
  • El producto listo para su uso permite ahorrar el tiempo y el trabajo necesarios para preparar reactivos y soluciones volumétricas precisas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioacetamide
CAS 62-55-5, 7732-18-5
Color Incolora
Olor Slight mercaptan
Envase A prueba de manipulación
Fórmula molecular C2H5NS
Número MDL MFCD00008070
Cantidad 1 l
Sinónimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
Clave InChI YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(N)=S
Nombre IUPAC etanotioamida
Peso molecular (g/mol) 75.13
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.1g/mol
Grado UE. farmacopea Capítulo 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 g/l
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1896225C10 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2025 Catalog Number1089602
Número de lote1896224K1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2024 Catalog Number1089602
Número de lote1896224E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog Number1089602
Número de lote1896224A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number1089602
Número de lote1896223H1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/11/2023 Catalog Number1089602
compliance-icons
Nombre del producto
  • THIOACETAMIDE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: thioacetamide
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Solución de tioacetamida, grado EP, Reagecon™ >