Learn More
Ácido tioacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tioacético es un reactivo para la introducción del grupo tiol en moléculas orgánicas. Se utiliza como intermedio en aromatizantes y fragancias.& Se utiliza para fabricar captopril (antihipertensivo) y espironolac-tona (diurético).
Solubilidad
Soluble en agua. (27 g/l) en 16 °C.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y metales.
El ácido tioacético es un reactivo para la introducción del grupo tiol en moléculas orgánicas. Se utiliza como intermedio en aromatizantes y fragancias.& Se utiliza para fabricar captopril (antihipertensivo) y espironolac-tona (diurético).
Solubilidad
Soluble en agua. (27 g/l) en 16 °C.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y metales.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thioacetic acid |
Punto de fusión | -17°C |
Densidad | 1.068 |
Punto de ebullición | 97°C |
Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
Olor | Stench |
Índice de refracción | 1.464 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2436 |
Beilstein | 773684 |