Learn More
Ácido tioacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10571381
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
507-09-5
C2H4OS
76.11
MFCD00004853
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
10484
CHEBI:16555
Ácido S-etanotióico
CC(S)=O
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
507-09-5
C2H4OS
76.11
MFCD00004853
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
10484
CHEBI:16555
Ácido S-etanotióico
CC(S)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Thioacetic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 87.0°C to 93.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COSH
Índice de refracción 1.4630 to 1.4650
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Índice Merck 15, 9473
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido