Learn More
Tiobenzamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113990 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
10113990 10 g 10 GR
10781241 50 g 50 GR
2 options
Código de producto. 10113990
Marca: Thermo Scientific 164730100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2227-79-4
Fórmula molecular C7H7NS
Peso molecular (g/mol) 137.20
Número MDL MFCD00008060
Clave InChI QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
PubChem CID 683563
ChEBI CHEBI:80418
Nombre IUPAC bencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobenzamide
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CSNH2
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 424
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiobenzamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.