Learn More
Ácido tiobenzoico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381334
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-91-9
Número MDL MFCD00004852
Clave InChI UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
Nombre IUPAC ácido S-bencenocarbotioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiobenzoic acid
Punto de fusión 15.0°C to 18.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 122.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6OS
Fórmula lineal C6H5COSH
Índice de refracción 1.6020 to 1.6080
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 419
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Peso molecular (g/mol) 138.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.18
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.