Learn More
Tiocarbanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13428358
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Tiocarbanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428358
2.5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 13428358
Marca: Thermo Scientific Acros 138700025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-08-9
Fórmula molecular C13H12N2S
Peso molecular (g/mol) 228.31
Número MDL MFCD00004921
Clave InChI FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
Nombre IUPAC 1,3-difeniltiourea
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiocarbanilide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 151.0°C to 154.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.3% max. (60°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H5NHCSNHC6H5
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 12,394
Índice Merck 15,3373
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0356502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number138705000,138700025,138701000,138700010
Número de loteA0391096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/11/2022 Catalog Number138705000,138700025,138701000,138700010
Número de loteA0438871 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2022 Catalog Number138705000,138700025,138701000,138700010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiocarbanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tiocarbanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >