Learn More
Ácido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071640
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-93-3
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.148
Número MDL MFCD00004359
Clave InChI UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiglycolic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión De 128,0 °C a 131,0 °C
Color Gris a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal S(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 253
Índice Merck 15, 9484
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 1kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino