Learn More
Tioflavina T, Thermo Scientific Chemicals
33.97€ - 278.39€
CAS 2390-54-7
Fórmula molecular C17H19ClN2S
Peso molecular (g/mol) 318.86
Número MDL MFCD00011944
Clave InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nombre IUPAC 4-(3,6-dimetil-1,3-benzotiazol-3-ium-2-il)-N,N-dimetilanilina; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10589063
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
211760050
5 g Frasco de vidrio
33.97€
5 g
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10792631
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
211760250
25 g Frasco de vidrio
95.17€
25 g
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10005823
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
211761000
100 g Frasco de vidrio
278.39€
100 g
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2390-54-7
318.86
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
16953
4-(3,6-dimetil-1,3-benzotiazol-3-ium-2-il)-N,N-dimetilanilina; cloruro
C17H19ClN2S
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
CHEBI:76023
[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Especificaciones
Thioflavin T
C17H19ClN2S
27, 377
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Auténtico
4-(3,6-dimetil-1,3-benzotiazol-3-ium-2-il)-N,N-dimetilanilina; cloruro
16953
318.85
Ocre-amarillo a amarillo
2390-54-7
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
318.86
CHEBI:76023
Complies
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 219-228-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Thioflavin T