Learn More
Ácido tioglicólico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Descripción
Ácido tioglicólico, extra puro, SLR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de fusión | -16°C |
Color | Incolora |
pH | 1.5 |
Punto de ebullición | 220°C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Cantidad | 100 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.11g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Nombre del producto
- Mercaptoacetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.