Learn More
Cloruro de tionilo, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10357490
Cloruro de tionilo, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357490
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10357490
Marca: Thermo Scientific Acros 169495000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7719-09-7
Número MDL MFCD00011449
PubChem CID 24386
ChEBI CHEBI:29290
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thionyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Fórmula lineal SOCl2
Fieser 01,1158; 02,412; 03,290; 04,503; 05,663; 06,585; 07,366; 08,481; 09,465; 10,399; 12,204; 13,297
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.97
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.6400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0440085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Catalog Number169490250,169495000,169490010,169491000,169490025
Número de loteA0459941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog Number169490250,169495000,169490010,169491000,169490025
Número de loteA0440085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/04/2023 Catalog Number
Número de loteA0434434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2022 Catalog Number169490250,169495000,169490010,169491000,169490025
Número de loteA0428577 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/03/2022 Catalog Number169495000,169490250,169490010,169491000,169490025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de tionilo, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >