Learn More
Thioperamide, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000709
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
H3 antagonist; also H4 inverse agonist
Potent histamine H3 and H4 antagonist/inverse agonist. Ki values are 25 and 27 nM for human recombinant H3 and H4 receptors respectively. Blocks eosinophil shape change (IC50 = 1.4 μM) and chemotaxis (IC50 = 519 nM) induced by histamine. Freely crosses the blood-brain barrier.
CAS 106243-16-7
Fórmula molecular C19H28N4O4S
Peso molecular (g/mol) 408.517
Clave InChI WUYMIKDBRCCYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperidinecarbothioamide, n-cyclohexyl-4-1h-imidazol-4-yl-, 2z-2-butenedioate 1:1
PubChem CID 53393972
Nombre IUPAC but-2-enedioic acid;N-cyclohexyl-4-(1H-imidazol-5-yl)piperidine-1-carbothioamide
SMILES C1CCC(CC1)NC(=S)N2CCC(CC2)C3=CN=CN3.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioperamide
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.44
Porcentaje de pureza >99%