Learn More
Tiofeno, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444405
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-02-1
Fórmula molecular C4H4S
Peso molecular (g/mol) 84.14
Número MDL MFCD00005413
Clave InChI YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
Nombre IUPAC tiofeno
SMILES S1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -38.0°C
Densidad 1.0650g/mL
Punto de ebullición 84.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 17, 29
Índice Merck 15, 9506
Gravedad específica 1.065
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.