Learn More
Tiosemicarbazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 g
Código de producto. 10755801
Marca: Thermo Scientific Acros 138901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-19-6
Fórmula molecular CH5N3S
Peso molecular (g/mol) 91.13
Número MDL MFCD00007620
Clave InChI BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
Nombre IUPAC aminotiourea
SMILES C(=S)(N)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosemicarbazide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 175.0°C to 180.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCSNHNH2
Cantidad 100 g
Beilstein 03,195
Fieser 01,1164
Índice Merck 15,9514
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiosemicarbazide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.