Learn More
Tiosemicarbacida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Used in TLC to stain alpha-keto acidsThiosemicarbazide is used as a reagent for ketones as well as chemical intermediate. It is involved in the detection of metals. It is also used in photography. Further, it is effective for controlling bacterial leaf blight in rice. In addition to this, it is used to prepare 1,3,4-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en TLC para teñir alfa-cetoácidos. La tiosemicarbacida se utiliza como reactivo para cetonas, así como compuesto químico intermedio. Participa en la detección de metales. También se utiliza en fotografía. Además, es eficaz para controlar el tizón bacteriano de hojas en el arroz. Además, se utiliza para preparar 1,3,4-tiadiazoles.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, alcoholes y metanol caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Se usa en TLC para teñir alfa-cetoácidos. La tiosemicarbacida se utiliza como reactivo para cetonas, así como compuesto químico intermedio. Participa en la detección de metales. También se utiliza en fotografía. Además, es eficaz para controlar el tizón bacteriano de hojas en el arroz. Además, se utiliza para preparar 1,3,4-tiadiazoles.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, alcoholes y metanol caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thiosemicarbazide |
Punto de fusión | ∼180°C (decomposition) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 506320 |
Índice Merck | 14,9361 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,alcohols and hot methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.