Learn More
Tiourea, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La tiourea es un derivado del compuesto biológico urea
• La tiourea es muy tóxica cuando se descompone y actúa como carcinógeno
Aplicaciones
• La tiourea se puede utilizar como desnaturalizante en tampones de lisis y tampones de muestras similares que requieren solubilización de proteínas
• La tiourea puede actuar como antioxidante y cromóforo
• La tiourea se puede utilizar en el estudio del redox celular, la autofagia y el envejecimiento
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thiourea |
Punto de fusión | 171.0°C to 175.0°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 0.5% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Iodimetry) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | H2NCSNH2 |
Cantidad | 1 kg |
Beilstein | 03, 180 |